Learn More
(S)-3-Aminobutan-1-ol, TRC
Código de producto. 30134505
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
2.5 g
5 g
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
2.50 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134505 100 mg 100 miligramos
30133435 2.5 g 2.50 g
30008973 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30134505 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA601888100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 61477-39-2
Fórmula molecular C4 H11 N O
Peso molecular (g/mol) 89.14
Sinónimo (3S)-3-Amino-1-butanol, (3S)-3-Aminobutan-1-ol
Nombre IUPAC (3S)-3-aminobutan-1-ol
SMILES C[C@H](N)CCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-3-Aminobutan-1-ol
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C4H11NO/c1-4(5)2-3-6/h4,6H,2-3,5H2,1H3/t4-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 89.0841