Learn More
(S)-3-aminoazépano-2-one Clorhidrato, TRC
Código de producto. 30135263
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135263 1 g 1 g
30134296 500 mg 500 miligramos
30010813 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30135263 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA5838131G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 26081-07-2
Fórmula molecular C6 H12 N2 O . Cl H
Peso molecular (g/mol) 164.63
Sinónimo 2H-Azepin-2-one, 3-aminohexahydro-, hydrochloride (1:1), (3S)-, 2H-Azepin-2-one, 3-aminohexahydro-, monohydrochloride, (3S)- (9CI), 2H-Azepin-2-one, 3-aminohexahydro-, monohydrochloride, (S)-, 2H-Azepin-2-one, 3-aminohexahydro-, monohydrochloride, L- (8CI), j, L-α-Amino-ε-caprolactam hydrochloride, L-α-Amino-ε-caprolactam, monohydrochloride, L-α-Aminocaprolactam monohydrochloride
Nombre IUPAC (3S)-3-aminoazepán-2-uno; Cloruro
SMILES Cl.N[C@H]1CCCCNC1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-3-Amino-2-oxo-azepane hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C6H12N2O.ClH/c7-5-3-1-2-4-8-6(5)9;/h5H,1-4,7H2,(H,8,9);1H/t5-;/m0./s1
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.0716