Learn More
(S)-3-amino(piperidina-3-d1)-2,6-diona HCl, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (S)-Glutamimide-alpha-D Hydrochloride |
| CAS | 1398112-31-6 |
| Fórmula molecular | C5 D H7 N2 O2 . Cl H |
| Cantidad | 0.1 g |
| Sinónimo | 2,6-Piperidinedione-3-d, 3-amino-, hydrochloride (1:1), (3 S)- (ACI), (3 S)-3-Aminopiperidine-2,6-dione-3-d hydrochloride, (S)-3-Aminopiperidine-2,6-dione-3-d hydrochloride, (S)-Glutamimide-α-D hydrochloride, (αS)-α-Aminoglutarimide-α-d hydrochloride, (S)-3-Amino(piperidine-3-d1)-2,6-dione HCl |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C5H8N2O2.ClH/c6-3-1-2-4(8)7-5(3)9;/h3H,1-2,6H2,(H,7,8,9);1 H/t3-;/m0./s1/i3D; |
| SMILES | Cl.[2 H][C@]1(N)CCC(=O)NC1=O |
| Nombre IUPAC | (3 S)-3-amino-3-deuteriopiperidina-2,6-diona;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 165.5963 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 165.0415 g/mol |
| Mostrar más |