Learn More
Ácido (S)-3-Amino-5-hexinoico clorhidrato, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
(S)-3-Amino-5-hexynoic acid hydrochloride is used for labeling and detection purpose.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El ácido (S)-3-amino-5-hexinoico clorhidrato se utiliza con fines de etiquetado y detección.
Solubilidad
Soluble en agua (90 g/L a 25 °C).
Notas
Sensible al aire. Incompatible con agentes oxidantes.
Tekniske data
Tekniske data
| Nombre del producto químico o material | (S)-3-Amino-5-hexynoic acid hydrochloride |
| Información de solubilidad | Soluble in water (90g/L at 25°C). |
| Cantidad | 250 mg |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 163.6 |
| Sensibilidad | Air Sensitive |
| Porcentaje de pureza | 95% |
RUO – Research Use Only
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.