Learn More
Clorhidrato de ácido (S)-3-amino-4-(2,4,5-trifluorofenil)butanoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (S)-3-Amino-4-(2,4,5-trifluorophenyl)butanoic Acid Hydrochloride |
| CAS | 1217809-78-3 |
| Fórmula molecular | C10H10F3NO2 . HCl |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | (S)-3-Amino-4-(2,4,5-trifluorophenyl)butanoic Acid Hydrochloride, (S)-3-Amino-4-(2,4,5-trifluorophenyl)-butyric Acid-HCl |
| Fórmula InChI | InChi=S/C10H10F3NO2.ClH/c11-7-4-9(13)8(12)2-5(7)1-6(14)3-10(15)16;/h2,4,6H,1,3,14H2,(H,15,16);1H/t6-;/m0./s1 |
| SMILES | FC1=CC(C[C@H](N)CC(O)=O)=C(F)C=C1F.Cl |
| Nombre IUPAC | Clorhidrato del ácido 3S)-3-amino-4-(2,4,5-trifluorofenil)butanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 269.65 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 269.05 |