Learn More
Ácido (S)-3-amino-3-fenilpropanoico clorhidrato de éster etílico, 95 %, 98 % ee, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10792063 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10792063 1 g 1 g
10028951 5 g 5 g
11955321 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10792063 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 362040010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 167834-24-4 | C11H16NO2 | 194.25 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 167834-24-4
Fórmula molecular C11H16NO2
Peso molecular (g/mol) 194.25
Número MDL MFCD02259715
Clave InChI NUWRDXMXYDWUAN-JTQLQIEISA-O
Sinónimo s-ethyl 3-amino-3-phenylpropanoate hydrochloride, s-3-amino-3-phenylpropanoic acid ethyl ester hydrochloride, ethyl 3s-3-amino-3-phenylpropanoate hydrochloride, 3s-3-amino-3-phenylpropanoic acid ethyl ester hcl, s-beta-phenylalanine ethyl ester hydrochloride, pubchem13852, s-b-phenylalanine ethyl ester hcl, ethyl s-beta-aminobenzenepropanoate hcl, s-3-amino-3-phenylpropanoicacidethylesterhcl, ethyl 3s-3-amino-3-phenylpropanoate, chloride
PubChem CID 22831526
Nombre IUPAC etil (3S)-3-amino-3-fenilpropanoato;clorhidrato
SMILES CCOC(=O)C[C@H]([NH3+])C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-3-Amino-3-phenylpropanoic acid ethyl ester hydrochloride
Punto de fusión 117.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 229.71
Porcentaje de pureza 95%,98% ee
Forma física Polvo