Learn More
(S)-3-amino-3-fenilpropan-1-ol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (S)-3-Amino-3-phenylpropan-1-ol |
| CAS | 82769-76-4 |
| Fórmula molecular | C9H13NO |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | (gammaS)-gamma-Aminobenzenepropanol, (-)-3-Amino-3-phenylpropanol, (3S)-3-Amino-3-phenyl-1-propanol, (S)-3-Amino-3-phenyl-1-propanol, (S)-3-Amino-3-phenylpropanol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H13NO/c10-9(6-7-11)8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9,11H,6-7,10H2/t9-/m0/s1 |
| SMILES | N[C@@H](CCO)c1ccccc1 |
| Nombre IUPAC | (3S)-3-amino-3-fenilpropan-1-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 151.21 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 151.0997 |