Learn More
(S)-3-Amino-3-fenilpropan-1-ol, 95 %, 98 % ee, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10304692 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10304692 250 mg Frasco de vidrio 250 miligramos
10552232 1 g Frasco de vidrio 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10304692 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 362172500
Solicitar formato a granel o personalizado
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 82769-76-4
Fórmula molecular C9H13NO
Peso molecular (g/mol) 151.21
Número MDL MFCD01311768
Clave InChI SEQXIQNPMQTBGN-VIFPVBQESA-N
Sinónimo s-3-amino-3-phenylpropan-1-ol, 3s-3-amino-3-phenylpropan-1-ol, s-1-phenyl-3-propanolamine, s-beta-phenylalaninol, s-3-phenyl-beta-alaninol, s-3-amino-3-phenyl-1-propanol, s-3-amino-3-phenyl-propan-1-ol, 3s-3-amino-3-phenyl-propan-1-ol, pubchem13854, ksc491q5n
PubChem CID 2734520
Nombre IUPAC (3S)-3-amino-3-fenilpropan-1-ol
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(CCO)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-3-Amino-3-phenylpropan-1-ol
Nombre de nota 95%, (98% e.e.)
% mín. CAS 94.0
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a blanco
Exceso enantiomérico 97.5% min.
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 151.21
Porcentaje de pureza 95%,98% ee
Forma física Líquido viscoso o sólido de baja fusión
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • (S)-3-Amino-3-phenylpropan-1-ol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.