Learn More
Ácido (S)-3-amino-3-(3-nitrofenol)propiónico, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15418517
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15418517 1 g 1 g
15469515 250 mg 250 miligramos
15428517 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15418517 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H52027.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 734529-57-8 | C9H10N2O4 | 210.189 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 734529-57-8
Fórmula molecular C9H10N2O4
Peso molecular (g/mol) 210.189
Número MDL MFCD04113693
Clave InChI SJBFILRQMRECCK-QMMMGPOBSA-N
Sinónimo s-3-amino-3-3-nitrophenyl propionic acid, s-3-amino-3-3-nitrophenyl propanoic acid, s-beta-3-nitrophenyl alanine, s-3-3-nitrophenyl-beta-alanine, 3s-3-amino-3-3-nitrophenyl propanoic acid, h-beta-phe 3-no2-oh, s-3-amino-3-3-nitro-phenyl-propionic acid, pubchem15094, 3-nitro-l-beta-phenylalanine
PubChem CID 706689
SMILES C1=CC(=CC(=C1)[N+](=O)[O-])C(CC(=O)O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-3-Amino-3-(3-nitrophenyl)propionic acid
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 210.19
Sensibilidad Air Sensitive
Porcentaje de pureza 95%