Learn More
(S)-3-Amino-2-azepanona (> 90%), CTR
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (S)-3-Amino-2-azepanone |
| CAS | 21568-87-6 |
| Fórmula molecular | C6H12N2O |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | (3S)-3-Aminohexahydro-2H-azepin-2-one, (-)-3-Aminohexahydro-2-azepinone, (-)-alpha-Amino-epsilon-caprolactam, (-)-alpha-Aminocaprolactam, (3S)-Amino-epsilon-caprolactam, (S)-(-)-alpha-Amino-epsilon-caprolactam, (S)-3-Amino-2-caprolactam, (S)-3-Aminoazepan-2-one, (S)-3-Aminohexahydro-2-azepinone, (S)-Caprolactam-3-amine, (S)-alpha-Amino-epsilon-caprolactam, (S)-alpha-Aminocaprolactam, L-(-)-alpha-Amino-epsilon-caprolactam, L-alpha-Amino-epsilon-caprolactam, L-alpha-Aminocaprolactam |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H12N2O/c7-5-3-1-2-4-8-6(5)9/h5H,1-4,7H2,(H,8,9)/t5-/m0/s1 |
| SMILES | N[C@H]1CCCCNC1=O |
| Nombre IUPAC | (3S)-3-aminoazepan-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 128.17 |