Learn More
Ácido (S)-3-amino-2,3,4,5-tetrahidro-2-oxo-1H-1-benzazepina-1-acético, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (S)-3-Amino-2,3,4,5-tetrahydro-2-oxo-1H-1-benzazepine-1-acetic Acid |
| CAS | 88372-47-8 |
| Fórmula molecular | C12H14N2O3 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 1H-1-Benzazepine-1-acetic acid, 3-amino-2,3,4,5-tetrahydro-2-oxo-, (3S)-, 1H-1-Benzazepine-1-acetic acid, 3-amino-2,3,4,5-tetrahydro-2-oxo-, (S)-, (3S)-3-Amino-2,3,4,5-tetrahydro-2-oxo-1H-1-benzazepine-1-acetic acid, (S)-2-(3-Amino-2-oxo-2,3,4,5-tetrahydro-1H-benzo[b]azepin-1-yl)acetic acid, [(3S)-3-Amino-2-oxo-2,3,4,5-tetrahydro-1H-1-benzazepin-1-yl]acetic acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H14N2O3/c13-9-6-5-8-3-1-2-4-10(8)14(12(9)17)7-11(15)16/h1-4,9H,5-7,13H2,(H,15,16)/t9-/m0/s1 |
| SMILES | N[C@H]1CCc2ccccc2N(CC(=O)O)C1=O |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-[(3S)-3-amino-2-oxo-4,5-dihidro-3H-1-benzazepin-1-il]acético |
| Peso molecular (g/mol) | 234.25 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 234.1004 |