Learn More
Éster etílico del ácido (S)-3-amino-2,3,4,5-tetrahidro-2-oxo-1H-1-benzazepina-1-acético, TRC
Código de producto. 30326024
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30326024 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30326024 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA609155100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Añadir a la cesta
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material (S)-3-Amino-2,3,4,5-tetrahydro-2-oxo-1H-1-benzazepine-1-acetic Acid Ethyl Ester
CAS 86499-52-7
Fórmula molecular C14H18N2O3
Cantidad 100 mg
Sinónimo (S)-3-Amino-1-ethoxycarbonyl-2,3,4,5-tetrahydro-1H-[1]benzazepin-2-one, (3S)-3-Amino-2,3,4,5-tetrahydro-2-oxo-1H-1-benzazepine-1-acetic Acid
Fórmula InChI InChI=1S/C14H18N2O3/c1-2-19-13(17)9-16-12-6-4-3-5-10(12)7-8-11(15)14(16)18/h3-6,11H,2,7-9,15H2,1H3/t11-/m0/s1
SMILES CCOC(=O)CN1C(=O)[C@@H](N)CCc2ccccc12
Nombre IUPAC 2-[(3S)-3-amino-2-oxo-4,5-dihidro-3H-1-benzazepin-1-il]acetato de etilo
Peso molecular (g/mol) 262.3
Formula Weight (peso de la fórmula) 262.1317