Learn More
Ácido (S)-3-amino-1-(terc-butoxicarbonil)piperidina-3-carboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (S)-3-Amino-1-(tert-butoxycarbonyl)piperidine-3-carboxylicacid |
| CAS | 862372-92-7 |
| Fórmula molecular | C11 H20 N2 O4 |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H20N2O4/c1-10(2,3)17-9(16)13-6-4-5-11(12,7-13)8(14)15/h4-7,12H2,1-3H3,(H,14,15)/t11-/m0/s1 |
| SMILES | CC(C)(C)OC(=O)N1CCC[C@](N)(C1)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (3S)-3-amino-1-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonil]piperidina-3-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 244.287 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 244.142 |