Learn More
(S)-(+)-3-Amino-1-Boc-piperidina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15413957
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15413957 5 g 5 g
15423957 250 mg 250 miligramos
15403957 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15413957 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H30538.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 625471-18-3 | C10H20N2O2 | 200.28 g/mol
(S)-(+)-3-Amino-1-Boc-piperidine is used to prepare selective noncovalent inhibitors of the bacterial cysteine protease IdeS. The product obtained by the reductive elimination reaction with ethylglyoxalte is used as a reference compound, which is used to determine the absolute configuration of the two enantiomers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La (S)-(+)-3-amino-1-Boc-piperidina se utiliza para preparar inhibidores selectivos no covalentes de la cisteína proteasa bacteriana IdeS. El producto obtenido por la reacción de eliminación reductora con etilglioxalto se utiliza como compuesto de referencia, que se usa para determinar la configuración absoluta de los dos enantiómeros.
Solubilidad
Soluble en dimetilsulfóxido.
Notas
Sensible al aire y al dióxido de carbono. Incompatible con agentes oxidantes fuertes, ácidos fuertes y bases. Almacenar en lugar fresco.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 625471-18-3
Fórmula molecular C10H20N2O2
Peso molecular (g/mol) 200.28
Número MDL MFCD03094718
Clave InChI AKQXKEBCONUWCL-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo s-1-boc-3-aminopiperidine, s-3-amino-1-n-boc-piperidine, tert-butyl 3s-3-aminopiperidine-1-carboxylate, s-tert-butyl 3-aminopiperidine-1-carboxylate, s-3-amino-1-boc-piperidine, s-+-3-amino-1-boc-piperidine, 3s-3-aminopiperidine, n1-boc protected, s-1-boc-3-amniopiperidine, s-3-amino-piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, s-3-amino-n-tboc-piperidine
PubChem CID 1501975
Nombre IUPAC (3S)-3-aminopiperidina-1-carboxilato de terc-butilo
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCCC(N)C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-(+)-3-Amino-1-Boc-piperidine
Cantidad 5 g
Número UN UN2735
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Soluble in dimethylsulfoxide.
Formula Weight (peso de la fórmula) 200.28
Porcentaje de pureza 97%