Learn More
(S)-(+)-3-amino-1-BOC-piperidina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11956381 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11956381 1 g Frasco de vidrio 1 g
11966381 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11956381 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 437490010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 625471-18-3 | C10H20N2O2 | 200.28 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 625471-18-3
Fórmula molecular C10H20N2O2
Peso molecular (g/mol) 200.28
Número MDL MFCD03094718
Clave InChI AKQXKEBCONUWCL-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo s-1-boc-3-aminopiperidine, s-3-amino-1-n-boc-piperidine, tert-butyl 3s-3-aminopiperidine-1-carboxylate, s-tert-butyl 3-aminopiperidine-1-carboxylate, s-3-amino-1-boc-piperidine, s-+-3-amino-1-boc-piperidine, 3s-3-aminopiperidine, n1-boc protected, s-1-boc-3-amniopiperidine, s-3-amino-piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, s-3-amino-n-tboc-piperidine
PubChem CID 1501975
Nombre IUPAC (3S)-3-aminopiperidina-1-carboxilato de terc-butilo
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCCC(N)C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-(+)-3-Amino-1-BOC-piperidine
% mín. CAS 94.0
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Rotación específica 30
Formula Weight (peso de la fórmula) 200.28
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Goma o semisólido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • (S)-(+)-3-Amino-1-BOC-piperidine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.