Learn More
(S)-3-Amino-1-bencilpiperidina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15449507
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15449507 1 g 1 g
15459507 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15449507 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H52772.03
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 168466-85-1 | C12H18N2 | 190.29 g/mol
(S)-3-Amino-1-benzylpiperidine, is used as an important raw material and intermediate used in organic Synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La (S)-3-amino-1-bencilpiperidina se utiliza como importante materia prima y sirve de intermedio en la síntesis orgánica, los productos farmacéuticos, los agroquímicos y los colorantes.
Solubilidad
Libremente soluble en etanol.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Mantener alejado de agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 168466-85-1
Fórmula molecular C12H18N2
Peso molecular (g/mol) 190.29
Número MDL MFCD03093375
Clave InChI HARWNWOLWMTQCC-LBPRGKRZSA-N
Sinónimo s-1-benzylpiperidin-3-amine, s-3-amino-1-benzylpiperidine, 3s-1-benzylpiperidin-3-amine, s-1-benzyl-3-aminopiperidine, s-3-amino-1-benzyl-piperidine, 3-piperidinamine, 1-phenylmethyl-, 3s, s-n-benzyl-3-amino-piperidine, s-1-benzyl-piperidine-3-ylamine, s-3-amino-n-benzylpiperidine, pubchem11490
PubChem CID 854131
Nombre IUPAC (3S)-1-bencilpiperidin-3-amina
SMILES C1CC(CN(C1)CC2=CC=CC=C2)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-3-Amino-1-benzylpiperidine
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Freely soluble in ethanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 190.29
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • (S)-3-Amino-1-benzylpiperidine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-(phenylmethyl)-3-piperidinamine