Learn More
(S)-(-)-3-Amino-1,2-propanodiol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11312739
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11312739 5 g 5 g
11302739 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11312739 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H26743.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 61278-21-5 | C3H9NO2 | 91.11 g/mol
(S)-(-)-3-Amino-1,2-propanediol is used as a chiral selector ligand, used subsequently for a nucleophilic substitution with the dimethoxytrityl (DMT)-protected
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El (S)-(-)-3-amino-1,2-propanodiol se utiliza como ligando selector quiral, usado posteriormente para una sustitución nucleofílica con dimetoxitritilo (DMT) protegido.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Higroscópico. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 61278-21-5
Fórmula molecular C3H9NO2
Peso molecular (g/mol) 91.11
Número MDL MFCD00798260
Clave InChI KQIGMPWTAHJUMN-VKHMYHEASA-N
Sinónimo s-3-amino-1,2-propanediol, s-3-aminopropane-1,2-diol, s---3-amino-1,2-propanediol, 2s-3-aminopropane-1,2-diol, s---3-amino-1,2-propandiol, 1,2-propanediol, 3-amino-, 2s, ksc496i7p, s-2,3-dihydroxypropylamine, 2s-2,3-dihydroxypropylamine, 2s-3-amino-1,2-propanediol
PubChem CID 440902
ChEBI CHEBI:1456
Nombre IUPAC (2S)-3-aminopropano-1,2-diol
SMILES C(C(CO)O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-(-)-3-Amino-1,2-propanediol
Punto de fusión 54°C to 56°C
Densidad 1.175
Punto de ebullición 117°C to 119°C (0.4 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.483
Cantidad 5 g
Número UN UN3259
Beilstein 1719122
Sensibilidad Hygroscopic
Información de solubilidad Soluble in water.
Rotación óptica −28° (c=4, 5M HCl)
Formula Weight (peso de la fórmula) 91.11
Porcentaje de pureza 98%