Learn More
(S)-(-)-3-Amino-1,2-propanodiol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11302739
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Unit Size:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad unitSize
11302739 1 g 1 g
11312739 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11302739 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. H26743.03
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is not returnable. View return policy
CAS: 61278-21-5 | C3H9NO2 | 91.11 g/mol
(S)-(-)-3-Amino-1,2-propanediol is used as a chiral selector ligand, used subsequently for a nucleophilic substitution with the dimethoxytrityl (DMT)-protected
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El (S)-(-)-3-amino-1,2-propanodiol se utiliza como ligando selector quiral, usado posteriormente para una sustitución nucleofílica con dimetoxitritilo (DMT) protegido.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Higroscópico. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 61278-21-5
Fórmula molecular C3H9NO2
Peso molecular (g/mol) 91.11
Número MDL MFCD00798260
Clave InChI KQIGMPWTAHJUMN-VKHMYHEASA-N
Sinónimo s-3-amino-1,2-propanediol, s-3-aminopropane-1,2-diol, s---3-amino-1,2-propanediol, 2s-3-aminopropane-1,2-diol, s---3-amino-1,2-propandiol, 1,2-propanediol, 3-amino-, 2s, ksc496i7p, s-2,3-dihydroxypropylamine, 2s-2,3-dihydroxypropylamine, 2s-3-amino-1,2-propanediol
PubChem CID 440902
ChEBI CHEBI:1456
Nombre IUPAC (2S)-3-aminopropano-1,2-diol
SMILES C(C(CO)O)N
Specifications
Nombre del producto químico o material (S)-(-)-3-Amino-1,2-propanediol
Punto de fusión 54°C to 56°C
Densidad 1.175
Punto de ebullición 117°C to 119°C (0.4 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.483
Cantidad 1 g
Número UN UN3259
Beilstein 1719122
Sensibilidad Hygroscopic
Información de solubilidad Soluble in water.
Rotación óptica −28° (c=4, 5M HCl)
Formula Weight (peso de la fórmula) 91.11
Porcentaje de pureza 98%