Learn More
(S)-3-Amino-1,2-propanediol, 98%, Thermo Scientific™
Código de producto. 15109303 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15109303 5 g Glass bottle 5 g
10666260 1 g Glass bottle 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15109303 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 435280050
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 61278-21-5
Peso molecular (g/mol) 91.11
Clave InChI KQIGMPWTAHJUMN-VKHMYHEASA-N
Sinónimo s-3-amino-1,2-propanediol, s-3-aminopropane-1,2-diol, s---3-amino-1,2-propanediol, 2s-3-aminopropane-1,2-diol, s---3-amino-1,2-propandiol, 1,2-propanediol, 3-amino-, 2s, ksc496i7p, s-2,3-dihydroxypropylamine, 2s-2,3-dihydroxypropylamine, 2s-3-amino-1,2-propanediol
PubChem CID 440902
ChEBI CHEBI:1456
Nombre IUPAC (2S)-3-aminopropano-1,2-diol
SMILES C(C(CO)O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-3-Amino-1, 2-propanediol
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 53°C to 57°C
Color Incoloro a blanco
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Glass bottle
Fórmula molecular C3H9NO2
Cantidad 5 g
Rotación específica −27° to −31° (20°C, 589nm) (c=2, 1M HCl)
Formula Weight (peso de la fórmula) 91.11
Porcentaje de pureza ≥97.5% (Total base)
Forma física Liquid to Low Melting Solid
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • (S)-3-Amino-1,2-propanediol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.