Learn More
Ácido (S)-3-Alliloxicarbonilamino-2-(Fmoc-amino)propiónico, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
El ácido propiónico de (S)-3-alliloxicarbonilamino-2-(Fmoc-amino) es un importante intermedio orgánico. Puede usarse en campos agroquímicos, farmacéuticos y colorantes.
Notas
Almacenar en congelador en (– 20 °C). Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (S)-3-Allyloxycarbonylamino-2-(Fmoc-amino)propionic acid |
| Cantidad | 250 mg |
| Beilstein | 9161065 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 410.42 |
| Porcentaje de pureza | 95% |
| Forma física | Sólido |