Learn More
Ácido (S)-3-Alliloxicarbonilamino-2-(Fmoc-amino)propiónico, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15418346
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15418346 1 g 1 g
15438346 250 mg 250 miligramos
15428346 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15418346 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H63516.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 188970-92-5 | C22H22N2O6 | 410.426 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
El ácido propiónico de (S)-3-alliloxicarbonilamino-2-(Fmoc-amino) es un importante intermedio orgánico. Puede usarse en campos agroquímicos, farmacéuticos y colorantes.
Notas
Almacenar en congelador en (– 20 °C). Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 188970-92-5
Fórmula molecular C22H22N2O6
Peso molecular (g/mol) 410.426
Número MDL MFCD00273468
Clave InChI MPVGCCAXXFLGIU-IBGZPJMESA-N
Sinónimo fmoc-dap alloc-oh, s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-3-allyloxy carbonyl amino propanoic acid, fmoc-dap aloc-oh, fmoc-3-allyloxy carbonyl amino-l-alanine, 2s-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino-3-prop-2-en-1-yloxy carbonyl amino propanoic acid, ambotzfaa1366, fmoc-3-allyloxycarbonylamino-l-ala-oh, fmoc-dap alloc-oh hplc, n-, a-fmoc-n-, a-allyloxycarbonyl-l-2,3-diaminopropion, na-fmoc-nb-allyloxycarbonyl-l-2,3-diaminopropionic acid
PubChem CID 2756107
Nombre IUPAC Ácido (2S)-2-(9H-fluoron-9-ilmetoxicarbonilamin)-3-(prop-2-enoxicarbonilamin) propanoico
SMILES C=CCOC(=O)NCC(C(=O)O)NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C3=CC=CC=C13
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-3-Allyloxycarbonylamino-2-(Fmoc-amino)propionic acid
Cantidad 1 g
Beilstein 9161065
Formula Weight (peso de la fórmula) 410.42
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Sólido