Learn More
Ácido (S)-(-)-3-acetiltio-2-metilpropiónico, TRC
Código de producto. 30309807
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30309807 100 mg 100 miligramos
30310699 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30309807 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA188770100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2S)-3-(Acetylthio)-2-methylpropanoic Acid
CAS 76497-39-7
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C6 H10 O3 S
Cantidad 100 mg
Sinónimo (2S)-3-(Acetylthio)-2-methylpropanoic Acid, Captopril Imp. K (Pharmeuropa)
Fórmula InChI InChI=1S/C6H10O3S/c1-4(6(8)9)3-10-5(2)7/h4H,3H2,1-2H3,(H,8,9)/t4-/m1/s1
SMILES C[C@H](CSC(=O)C)C(=O)O
Nombre IUPAC Ácido (2S)-3-acetilsulfanil-2-metilpropanoico
Peso molecular (g/mol) 162.21
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.0351
Porcentaje de pureza >95