Learn More
Ácido (S)-(-)-3-acetiltio-2-metilpropiónico, TRC
Código de producto. 30310305
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
30310305 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30310305 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA188770500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2S)-3-(Acetylthio)-2-methylpropanoic Acid
CAS 76497-39-7
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C6 H10 O3 S
Cantidad 500 mg
Sinónimo (2S)-3-(Acetylthio)-2-methylpropanoic Acid, Captopril Imp. K (Pharmeuropa)
Fórmula InChI InChI=1S/C6H10O3S/c1-4(6(8)9)3-10-5(2)7/h4H,3H2,1-2H3,(H,8,9)/t4-/m1/s1
SMILES C[C@H](CSC(=O)C)C(=O)O
Nombre IUPAC Ácido (2S)-3-acetilsulfanil-2-metilpropanoico
Peso molecular (g/mol) 162.21
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.0351
Porcentaje de pureza >95