Learn More
(S)-3,5-Dihidroxilfenilglicina, TRC
Código de producto. 17990815
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17990815 100 mg 100 miligramos
17903655 10 mg 10 miligramos
17944075 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17990815 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD454520100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 162870-29-3
Fórmula molecular C8 H9 N O4
Peso molecular (g/mol) 183.1614
Sinónimo α-Amino-3,5-dihydroxybenzeneacetic Acid, (S)-DHPG, L-Di-meta-hydroxyphenylglycine
Nombre IUPAC (2S)-2-amino-2-(3,5-dihidroxifenil)ácido acético
SMILES N[C@H](C(=O)O)c1cc(O)cc(O)c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-3,5-Dihydroxylphenylglycine
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula InChI InChI=1S/C8H9NO4/c9-7(8(12)13)4-1-5(10)3-6(11)2-4/h1-3,7,10-11H,9H2,(H,12,13)/t7-/m0/s1
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 183.0532
Porcentaje de pureza >95%
Condiciones de envío Blue Ice