Learn More
(S)-3,5-dicloro-N-[(1-etil-2-pirrolidinil)metil]-2,6-dimetoxibenzamida, TRC
Código de producto. 30383629
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30383629 1 g
30379556 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30383629 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4363801G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 84225-94-5
Fórmula molecular C16H22Cl2N2O3
Peso molecular (g/mol) 361.26
Sinónimo 3,5-Dichloro-N-[[(2S)-1-ethyl-2-pyrrolidinyl]methyl]-2,6-dimethoxybenzamide
SMILES CCN1CCC[C@@H]1CNC(=O)c2c(OC)c(Cl)cc(Cl)c2OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-3,5-Dichloro-N-[(1-ethyl-2-pyrrolidinyl)methyl]-2,6-dimethoxybenzamide
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C16H22Cl2N2O3/c1-4-20-7-5-6-10(20)9-19-16(21)13-14(22-2)11(17)8-12(18)15(13)23-3/h8,10H,4-7,9H2,1-3H3,(H,19,21)
Formula Weight (peso de la fórmula) 360.1007