Learn More
(S)-(+)-3,4,8,8a-tetrahidro-8a-metil-1,6(2H,7H)-naftalenediona, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11398046
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
2 g
Tamaño de la unidad:
2 g
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11398046 2 g 2 g
11388046 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11398046 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L13334.04
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 33878-99-8 | C11H14O2 | 178.231 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 33878-99-8
Fórmula molecular C11H14O2
Peso molecular (g/mol) 178.231
Número MDL MFCD00213797
Clave InChI DNHDRUMZDHWHKG-NSHDSACASA-N
Sinónimo s-+-3,4,8,8a-tetrahydro-8a-methyl-1,6 2h,7h-naphthalenedione, 8as-8a-methyl-3,4,8,8a-tetrahydronaphthalene-1,6 2h,7h-dione, 8as-8a-methyl-3,4,7,8-tetrahydro-2h-naphthalene-1,6-dione, s-8a-methyl-3,4,8,8a-tetrahydronaphthalene-1,6 2h,7h-dione, 8as-8a-methyl-1,2,3,4,6,7,8,8a-octahydronaphthalene-1,6-dione, 8as-+-8a-methyl-3,4,8,8a-tetrahydronaphthalene-1,6 2h,7h-dione, 1,6 2h,7h-naphthalenedione, 3,4,8,8a-tetrahydro-8a-methyl-, 8as, wieland-mieschler ketone, 9-s-methyl-.delta.-5 10-octalin-1,6-dione, 8a-methyl-3,4,8,8a-tetrahydro-1,6 2h,7h-naphthalenedione #
PubChem CID 736069
Nombre IUPAC (8as)-8a-metil-3,4,7,8-tetrahidro-2H-naftaleno-1,6-diona
SMILES CC12CCC(=O)C=C1CCCC2=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-(+)-3,4,8,8a-Tetrahydro-8a-methyl-1,6(2H,7H)-naphthalenedione
Punto de fusión 48°C to 52°C
Cantidad 2 g
Beilstein 1569979
Rotación óptica +100° (c=1 in Benzene)
Formula Weight (peso de la fórmula) 178.23
Porcentaje de pureza 99%