Learn More
(S)-3-[4-(2-Metoxietil)fenoxi]-1,2-epoxipropano, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (S)-3-[4-(2-Methoxyethyl)phenoxy]-1,2-epoxypropane |
| CAS | 105780-38-9 |
| Fórmula molecular | C12H16O3 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | (+)-4-(2-Methoxyethyl)phenyl Glycidyl Ether, (S)-[[4-(2-Methoxyethyl)phenoxy]methyl]oxirane |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H16O3/c1-13-7-6-10-2-4-11(5-3-10)14-8-12-9-15-12/h2-5,12H,6-9H2,1H3/t12-/m1/s1 |
| SMILES | COCCC1=CC=C(C=C1)OC[C@@H]2CO2 |
| Nombre IUPAC | (2S)-2-[[4-(2-metoxietil)fenoxi]metil]oxirano |
| Peso molecular (g/mol) | 208.25 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 208.1099 |