Learn More
(S)-(+)-3,3-dimetil-2-butilamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (S)-(+)-3,3-Dimethyl-2-butylamine |
| CAS | 22526-47-2 |
| Fórmula molecular | C6H15N |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | ((1S)-1,2,2-Trimethylpropyl)amine, (+)-2-Amino-3,3-dimethylbutane, (+)-3,3-Dimethyl-2-butanamine, (1S)-1,2,2-Trimethylpropylamine, (2S)-3,3-dimethyl-2-butanamine, (S)-(+)-3,3-Dimethyl-2-butanamine, (S)-1,2,2-Trimethylpropanamine, (S)-1-(tert-Butyl)ethylamine, (S)-3,3-Dimethyl-2-butanamine, (S)-3,3-Dimethyl-2-butylamine, [(S)-1,2,2-Trimethylpropyl]amine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H15N/c1-5(7)6(2,3)4/h5H,7H2,1-4H3 |
| SMILES | N[C@H](C(C)(C)C)C |
| Nombre IUPAC | (S)-3,3-dimetilbutan-2-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 101.19 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 101.12 |