Learn More
(S)-(-)-3,3'-Di-terc-butil-5,5',6,6'-tetrametilbifenil-2,2'-diol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15427685
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15427685 250 mg 250 miligramos
11312449 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15427685 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27342.MD
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 205927-03-3 | C24H34O2 | 354.53 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 205927-03-3
Fórmula molecular C24H34O2
Peso molecular (g/mol) 354.53
Número MDL MFCD01862439
Clave InChI NMVVBVMYPLMIOU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,3'-di-tert-butyl-5,5',6,6'-tetramethyl-1,1'-biphenyl-2,2'-diol, 5,5',6,6'-tetramethyl-3,3'-di-tert-butyl-1,1'-biphenyl-2,2'-diol, 3,3'-di-t-butyl-5,5',6,6'-tetramethyl-1,1'-biphenyl-2,2'-diol, s---3,3'-di-tert-butyl-5,5',6,6'-tetramethylbiphenyl-2,2'-diol, 6-tert-butyl-2-3-tert-butyl-2-hydroxy-5,6-dimethylphenyl-3,4-dimethylphenol, 2,2'-bi 6-tert-butyl-3,4-dimethylphenol, r-3,3'-di-tert-butyl-5,5',6,6'-tetramethylbiphenyl-2,2'-diol, s-3,3'-di-tert-butyl-5,5',6,6'-tetramethylbiphenyl-2,2'-diol, as-3,3'-di-tert-butyl-5,5',6,6'-tetramethylbiphenyl-2,2'-diol, s--5,5,6,6-tetramethyl-3,3-di-tert-butyl-1,1-biphenyl-2,2-diol
PubChem CID 3255344
Nombre IUPAC 6-terc-butil-2-(3-terc-butil-2-hidroxi-5,6-dimetilfenil)-3,4-dimetilfenol
SMILES CC1=CC(=C(O)C(=C1C)C1=C(C)C(C)=CC(=C1O)C(C)(C)C)C(C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-(-)-3,3'-Di-tert-butyl-5,5',6,6'-tetramethylbiphenyl-2,2'-diol
Punto de fusión 171°C to 173°C
Cantidad 250 mg
Rotación óptica −84° (c=0.35 in THF)
Formula Weight (peso de la fórmula) 354.54
Porcentaje de pureza 99%