Learn More
(S)-3-(2-Bromo-4-metoxifenil)-2-(4-metoxifenil)propan-1-ol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (S)-3-(2-Bromo-4-methoxyphenyl)-2-(4-methoxyphenyl)propan-1- |
| CAS | 917379-11-4 |
| Fórmula molecular | C17 H19 Br O3 |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H19BrO3/c1-20-15-6-3-12(4-7-15)14(11-19)9-13-5-8-16(21-2)10-17(13)18/h3-8,10,14,19H,9,11H2,1-2H3/t14-/m1/s1 |
| SMILES | COc1ccc(cc1)[C@@H](CO)Cc2ccc(OC)cc2Br |
| Nombre IUPAC | (2S)-3-(2-bromo-4-metoxifenil)-2-(4-metoxifenil)propan-1-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 351.24 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 350.0518 |