Learn More
S 23, TRC
Código de producto. 30012350
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30012350 5 mg 5 miligramos
30011056 25 mg 25 miligramos
30005494 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30012350 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS0200005MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1010396-29-8
Fórmula molecular C18H13ClF4N2O3
Peso molecular (g/mol) 416.75
Sinónimo (2S)-3-(4-Chloro-3-fluorophenoxy)-N-[4-cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]-2-hydroxy-2-methyl-propanamide
Nombre IUPAC (2S)-3-(4-cloro-3-fluorofenoxi)-N-[4-ciano-3-(trifluorometil)fenilo]-2-hidroxi-2-metilpropanamida
SMILES CC1CCC(N)CC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material S 23
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H13ClF4N2O3/c1-17(27,9-28-12-4-5-14(19)15(20)7-12)16(26)25-11-3-2-10(8-24)13(6-11)18(21,22)23/h2-7,27H,9H2,1H3,(H,25,26)/t17-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 416.0551
Porcentaje de pureza >95%