Learn More
R&D Systems™ S 2101
Descripción
S 2101 is a LSD1 inhibitor (IC50 = 990 nM; Ki = 610 nM). Exhibits selectivity for LSD1 over MAO-B and MAO-A (Ki values are 17 and 110 μM, respectively).
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (1R,2S)-rel-2-[3,5-Difluoro-2-(phenylmethoxy)phenyl]cycloprpanamine hydrochloride |
| CAS | 1239262-36-2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Línea de productos | Tocris |
| Objetivo | Histone Demethylase Inhibitors |
| Fórmula molecular | C16H15F2NO.HCl |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 311.75 |
| Pureza | >98% |