Learn More
(S)-(+)-2-(Trifluorometil)pirrolidina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15493317
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15493317 250 mg 250 miligramos
11495590 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15493317 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H25854.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 119580-41-5 | C5H8F3N | 139.121 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 119580-41-5
Fórmula molecular C5H8F3N
Peso molecular (g/mol) 139.121
Número MDL MFCD03093766
Clave InChI VINAMCOZNJHNIH-BYPYZUCNSA-N
PubChem CID 2782840
Nombre IUPAC (2S)-2-(trifluorometil)pirrolidina
SMILES C1CC(NC1)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-(+)-2-(Trifluoromethyl)pyrrolidine
Punto de fusión 27°C to 31°C
Punto de ebullición 110°C to 112°C
Temperatura de inflamación 26°C (79°F)
Cantidad 250 mg
Número UN UN2925
Sensibilidad Air Sensitive
Sinónimo s-2-trifluoromethyl pyrrolidine, 2s-2-trifluoromethyl pyrrolidine, s-2-trifluoromethylpyrrolidine, 2 s-2-trifluoromethylpyrrolidine, s-+-2-trifluoromethyl pyrrolidine, s-2-trifluoromethyl-pyrrolidine, pyrrolidine, 2-trifluoromethyl-, s, 2s-2-trifluoromethylpyrrolidine, 2alpha-trifluoromethyl pyrrolidine, 2 s-2-trifluoromethyl pyrrolidine
Rotación óptica +10° (c=1 in Methanol)
Formula Weight (peso de la fórmula) 139.12
Porcentaje de pureza 95%