Learn More
(S)-2-(Trifluorometilo)piperidina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11936481 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11936481 1 g 1 g
11946481 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11936481 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 446650010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 154727-51-2 | C6H10F3N | 153.15 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 154727-51-2
Fórmula molecular C6H10F3N
Peso molecular (g/mol) 153.15
Clave InChI NAXDEFXCCITWEU-YFKPBYRVSA-N
Sinónimo s-2-trifluoromethyl piperidine, 2s-2-trifluoromethyl piperidine, s-2-trifluoromethylpiperidine, 2alpha-trifluoromethyl piperidine
PubChem CID 42580051
Nombre IUPAC (2S)-2-(trifluorometilo)piperidina
SMILES C1CCNC(C1)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-2-(Trifluoromethyl)piperidine
Punto de ebullición 80.0°C (200.0 Torr)
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 153.15
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • (S)-2-(Trifluoromethyl)piperidine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1C
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.