Learn More
(S)-2-((terc-butoxicarbonil)amino)pentano-1,5-diil dimetanosulfonato, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | (S)-2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)pentane-1,5-diyl Dimethanesulfonate |
| CAS | 607376-86-3 |
| Fórmula molecular | C12 H25 N O8 S2 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | (S)-2-(Tert-Butoxycarbonylamino)Pentane-1,5-Diyl Dimethanesulfonate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H25NO8S2/c1-12(2,3)21-11(14)13-10(9-20-23(5,17)18)7-6-8-19-22(4,15)16/h10H,6-9H2,1-5H3,(H,13,14)/t10-/m0/s1 |
| SMILES | CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CCCOS(=O)(=O)C)COS(=O)(=O)C |
| Nombre IUPAC | metanosulfonato de [(4S)-4-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]-5-metilsulfoniloxipentil] |
| Peso molecular (g/mol) | 375.459 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 375.102 |