Learn More
Ácido (S)-2-((terc-butoxicarbonil)amino)-6-metoxi-6-oxohexanoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (S)-2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-6-methoxy-6-oxohexanoic Acid |
| CAS | 350832-82-5 |
| Fórmula molecular | C12 H14 B N O4 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | (2S)-[[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]amino]-hexanedioic Acid 6-Methyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H14BNO4/c15-11-5-7-14(8-6-11)12(16)9-1-3-10(4-2-9)13(17)18/h1-4,17-18H,5-8H2 |
| SMILES | OB(O)c1ccc(cc1)C(=O)N2CCC(=O)CC2 |
| Nombre IUPAC | Ácido (2S)-6-metoxi-2-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]-6-oxohexanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 247.055 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 247.102 |