Learn More
Ácido (S)-2-[(terc-butoxicarbonil)amino]-5-(dimetilamino)pentanoico, Thermo Scientific™
Código de producto. 10673425
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10673425 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10295894 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10430934 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10673425 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MO08534DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
CAS 65671-54-7
Fórmula molecular C12H24N2O4
Peso molecular (g/mol) 260.334
Clave InChI HBCLYVIARHJTTL-VIFPVBQESA-N
Sinónimo s-2-tert-butoxycarbonyl amino-5-dimethylamino pentanoic acid, 2s-2-tert-butoxycarbonyl amino-5-dimethylamino pentanoic acid, s-2-boc-amino-5-dimethylamino pentanoic acid, s-2-tert-butoxycarbonyl amino-5-dimethylami, n∼2∼-tert-butoxycarbonyl-n∼5∼,n∼5∼-dimethyl-l-ornithine, s-2-tert-butoxycarbonylamino-5-dimethylamino pentanoic acid, l-ornithine, n2-1,1-dimethylethoxy carbonyl-n5,n5-dimethyl, 2s-5-dimethylamino-2-tert-butoxy carbonylamino pentanoic acid
PubChem CID 16105709
Nombre IUPAC ácido (2S)-5-(dimetilamino)-2-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]pentanoico
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC(CCCN(C)C)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-2-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]-5-(dimethylamino)pentanoic acid
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 260.33
Porcentaje de pureza 97%