Learn More
Ácido (S)-2-((S)-2-amino-4-metilpentanamido)-4-metilpentanoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (S)-2-((S)-2-Amino-4-methylpentanamido)-4-methylpentanoic Acid |
| CAS | 3303-31-9 |
| Fórmula molecular | C12H24N2O3 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | Leu-Leu-OH |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H24N2O3/c1-7(2)5-9(13)11(15)14-10(12(16)17)6-8(3)4/h7-10H,5-6,13H2,1-4H3,(H,14,15)(H,16,17)/t9-,10-/m0/s1 |
| SMILES | CC(C)C[C@H](N)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (2S)-2-[[(2S)-2-amino-4-metilpentanoil]amino]-4-metilpentanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 244.33 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 244.1787 |