Learn More
Ácido (S)-(-)-2-pirrolidona-5-carboxílico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10148053 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10148053 25 g Frasco de plástico 25 g
10775961 100 g Frasco de plástico 100 g
11986601 500 g Frasco de plástico 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10148053 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 132120250
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 98-79-3 | C5H7NO3 | 129.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 98-79-3
Fórmula molecular C5H7NO3
Peso molecular (g/mol) 129.12
Número MDL MFCD00005272
Clave InChI ODHCTXKNWHHXJC-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo l-pyroglutamic acid, pyroglutamic acid, pidolic acid, 5-oxo-l-proline, h-pyr-oh, 5-oxoproline, s-5-oxopyrrolidine-2-carboxylic acid, 2s-5-oxopyrrolidine-2-carboxylic acid, l-5-oxoproline, l-proline, 5-oxo
PubChem CID 7405
ChEBI CHEBI:18183
Nombre IUPAC ácido (2S)-5-oxopirrolidina-2-carboxílico
SMILES OC(=O)C1CCC(=O)N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-(-)-2-Pyrrolidone-5-carboxylic acid
Punto de fusión 152.0°C to 162.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de plástico
Cantidad 25 g
Beilstein 22,284
Índice Merck 15,8113
Condición de rotación específica − 27.50 (20.00°C c=10,1 N NaOH)
Rotación específica − 27.50
Información de solubilidad Solubility in water: 100-150g/l (20°). Other solubilities: soluble in alcohol and acetone
Formula Weight (peso de la fórmula) 129.12
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • (S)-(-)-2-Pyrrolidone-5-carboxylic acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.