Learn More
Ácido (S)-(-)-2-pirrolidinona-5-carboxílico, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11372577
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11372577 25 g 25 g
11382577 100 g 100 g
11392577 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11372577 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L11711.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 98-79-3 | C5H7NO3 | 129.12 g/mol
(S)-(-)-2-Pyrrolidinone-5-carboxylic acid is used as a building block for pharmaceuticals and asymmetric synthesis. It Is also used as a resolving agent for chiral bases and in an efficient synthesis of quinolizidine and indolizidine alkaloids.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido (S)-(-)-2-pirrolidinona-5-carboxílico se utiliza como componente básico en productos farmacéuticos y síntesis asimétrica. También se utiliza como agente de resolución para bases quirales y en una síntesis eficiente de alcaloides de quinolizidina e indolizidina.
Solubilidad
Soluble en agua (de 10 a 15 % a 20 °C), alcohol, acetona, sulfóxido de dimetilo y metanol.
Notas
Mantener en un recipiente bien sellado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 98-79-3
Fórmula molecular C5H7NO3
Peso molecular (g/mol) 129.12
Número MDL MFCD00005272
Clave InChI ODHCTXKNWHHXJC-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo l-pyroglutamic acid, pyroglutamic acid, pidolic acid, 5-oxo-l-proline, h-pyr-oh, 5-oxoproline, s-5-oxopyrrolidine-2-carboxylic acid, 2s-5-oxopyrrolidine-2-carboxylic acid, l-5-oxoproline, l-proline, 5-oxo
PubChem CID 7405
ChEBI CHEBI:18183
SMILES OC(=O)C1CCC(=O)N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-(-)-2-Pyrrolidinone-5-carboxylic acid
Punto de fusión 158°C to 162°C
Cantidad 25 g
Beilstein 82132
Índice Merck 14,8001
Información de solubilidad Soluble in water (10-15% at 20°C),alcohol,acetone,dimethyl sufoxide and methanol.
Rotación óptica −10.5° (c=5 in Water)
Nombre IUPAC ácido (2S)-5-oxopirrolidina-2-carboxílico
Formula Weight (peso de la fórmula) 129.12
Porcentaje de pureza ≥98%