Learn More
Clorhidrato de S-2-piridiltio cisteamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (S)-2-Pyridylthio Cysteamine Hydrochloride |
| CAS | 106139-15-5 |
| Fórmula molecular | C7 H10 N2 S2 . Cl H |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H10N2S2.ClH/c8-4-6-10-11-7-3-1-2-5-9-7;/h1-3,5H,4,6,8H2;1H |
| SMILES | Cl.NCCSSc1ccccn1 |
| Nombre IUPAC | Clorhidrato de 2-(piridin-2-ildisulfanil)etanamina |
| Peso molecular (g/mol) | 222.76 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 222.0052 |