Learn More
S-2-piridilo 3-oxo-4-aza-5Alfa-androst-1-eno-17Beta-carbotioato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | S-2-Pyridyl 3-oxo-4-aza-5alpha-androst-1-ene-17beta-carbothioate |
| CAS | 103335-49-5 |
| Fórmula molecular | C24H30N2O2S |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 2-Pyridyl 3-oxo-4-aza-5alpha-androst-1-ene-17beta-carbothioate, (5alpha,17beta)-3-Oxo-4-azaandrost-1-ene-17-carbothioic Acid S-2-Pyridinyl Ester, 2,4a,4b,5,6,6a,7,8,9,9a,9b,10,11,11a-Tetradecahydro-4a,6a-dimethyl-2-oxo-1H-indeno[5,4-f]quinoline-7-carbothioic Acid S-2-Pyridinyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C24H30N2O2S/c1-23-12-10-17-15(6-9-19-24(17,2)13-11-20(27)26-19)16(23)7-8-18(23)22(28)29-21-5-3-4-14-25-21/h3-5,11,13-19H,6-10,12H2,1-2H3,(H,26,27)/t15-,16-,17?,18+,19+,23-,24+/m0/s1 |
| SMILES | C[C@]12CCC3[C@@H](CC[C@H]4NC(=O)C=C[C@]34C)[C@@H]1CC[C@@H]2C(=O)Sc5ccccn5 |
| Nombre IUPAC | S-piridin-2-ilo (1S,3aS,3bS,5aR,9aR,11aS)-9a,11a-dimetil-7-oxo-1,2,3,3a,3b,4,5,5a,6,9b,10,11-dodecahidroindeno[5,4-f]quinolina-1-carbotioato |
| Peso molecular (g/mol) | 410.57 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 410.2028 |