Learn More
(S)-2-piperidinaetanol, TRC
Código de producto. 30411063
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30411063 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30411063 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP481955100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-2-Piperidineethanol
CAS 103639-57-2
Fórmula molecular C7H15NO
Cantidad 100 mg
Sinónimo (2S)-2-Piperidineethanol, (-)-2-Piperidineethanol, (S)-2-(2-Hydroxyethyl)piperidine
Fórmula InChI InChI=1S/C7H15NO/c9-6-4-7-3-1-2-5-8-7/h7-9H,1-6H2/t7-/m0/s1
SMILES OCC[C@@H]1CCCCN1
Nombre IUPAC 2-[(2S)-piperidin-2-il]etanol
Peso molecular (g/mol) 129.2
Formula Weight (peso de la fórmula) 129.1154