Learn More
(S)-2-piperidinaetanol, TRC
Código de producto. 30417948
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30417948 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30417948 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP4819551G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nombre del producto químico o material (S)-2-Piperidineethanol
CAS 103639-57-2
Fórmula molecular C7H15NO
Cantidad 1 g
Sinónimo (2S)-2-Piperidineethanol, (-)-2-Piperidineethanol, (S)-2-(2-Hydroxyethyl)piperidine
Fórmula InChI InChI=1S/C7H15NO/c9-6-4-7-3-1-2-5-8-7/h7-9H,1-6H2/t7-/m0/s1
SMILES OCC[C@@H]1CCCCN1
Nombre IUPAC 2-[(2S)-piperidin-2-il]etanol
Peso molecular (g/mol) 129.2
Formula Weight (peso de la fórmula) 129.1154
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.