Learn More
Ácido (S)-(+)-2-fenilpropiónico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10710761 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10710761 250 mg Frasco de vidrio 250 miligramos
10616544 1 g Frasco de vidrio 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10710761 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 264652500
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 7782-24-3 | C9H10O2 | 150.18 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7782-24-3
Fórmula molecular C9H10O2
Peso molecular (g/mol) 150.18
Número MDL MFCD00063139
Clave InChI YPGCWEMNNLXISK-ZETCQYMHSA-N
Sinónimo s-+-2-phenylpropionic acid, s-2-phenylpropanoic acid, 2s-2-phenylpropanoic acid, s-hydratropic acid, +-hydratropic acid, s-2-phenyl-propionic acid, s-alpha-methylbenzeneacetic acid, s-2-phenylpropionic acid, s-+-hydratropic acid, unii-988109nfbc
PubChem CID 2724622
ChEBI CHEBI:48527
Nombre IUPAC ácido (2S)-2-fenilpropanoico
SMILES CC(C1=CC=CC=C1)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-(+)-2-Phenylpropionic acid
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 29°C to 32°C
Color Blanco
Densidad 1.1000g/mL
Punto de ebullición 115°C (1.0 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3CH(C6H5)CO2H
Índice de refracción 1.5223
Cantidad 250 mg
Beilstein 09, 347
Gravedad específica 1.1
Condición de rotación específica +75° (20°C c=3,CHCl3)
Rotación específica + 75
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.18
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Sólido de baja fusión
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • (S)-(+)-2-Phenylpropionic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.