Learn More
Ácido (S)-(+)-2-fenilpropiónico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11392716
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11392716 1 g 1 g
11302726 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11392716 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L08802.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 7782-24-3 | C9H10O2 | 150.177 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7782-24-3
Fórmula molecular C9H10O2
Peso molecular (g/mol) 150.177
Número MDL MFCD00063139
Clave InChI YPGCWEMNNLXISK-ZETCQYMHSA-N
Sinónimo s-+-2-phenylpropionic acid, s-2-phenylpropanoic acid, 2s-2-phenylpropanoic acid, s-hydratropic acid, +-hydratropic acid, s-2-phenyl-propionic acid, s-alpha-methylbenzeneacetic acid, s-2-phenylpropionic acid, s-+-hydratropic acid, unii-988109nfbc
PubChem CID 2724622
ChEBI CHEBI:48527
Nombre IUPAC ácido (2S)-2-fenilpropanoico
SMILES CC(C1=CC=CC=C1)C(=O)O
Spécification
Nombre del producto químico o material (S)-(+)-2-Phenylpropionic acid
Punto de fusión 30°C to 34°C
Densidad 1.1
Punto de ebullición 264°C to 266°C
Temperatura de inflamación 148°C (298°F)
Índice de refracción 1.523
Cantidad 1 g
Beilstein 2044507
Rotación óptica +73° (c=1.6 in Chloroform)
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.18
Porcentaje de pureza 97%
Afficher plus Afficher moins
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.