Learn More
Ácido (S)-(+)-2-fenilpropiónico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11302726
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11302726 250 mg 250 miligramos
11392716 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11302726 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L08802.MD
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 05-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 7782-24-3 | C9H10O2 | 150.177 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7782-24-3
Fórmula molecular C9H10O2
Peso molecular (g/mol) 150.177
Número MDL MFCD00063139
Clave InChI YPGCWEMNNLXISK-ZETCQYMHSA-N
Sinónimo s-+-2-phenylpropionic acid, s-2-phenylpropanoic acid, 2s-2-phenylpropanoic acid, s-hydratropic acid, +-hydratropic acid, s-2-phenyl-propionic acid, s-alpha-methylbenzeneacetic acid, s-2-phenylpropionic acid, s-+-hydratropic acid, unii-988109nfbc
PubChem CID 2724622
ChEBI CHEBI:48527
Nombre IUPAC ácido (2S)-2-fenilpropanoico
SMILES CC(C1=CC=CC=C1)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-(+)-2-Phenylpropionic acid
Punto de fusión 30°C to 34°C
Densidad 1.1
Punto de ebullición 264°C to 266°C
Temperatura de inflamación 148°C (298°F)
Índice de refracción 1.523
Cantidad 250 mg
Beilstein 2044507
Rotación óptica +73° (c=1.6 in Chloroform)
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.18
Porcentaje de pureza 97%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • (S)-(+)-2-Phenylpropionic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: (S)-(+)-2-Phenylpropionic acid