Learn More
(S)-(+)-2-Fenilglicinol, 98%
Código de producto. 10287750 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10287750 1 g Frasco de vidrio 1 g
10118093 5 g Frasco de vidrio 5 g
13428508 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10287750 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 307570010
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 20989-17-7 | C8H11NO | 137,182 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 20989-17-7
Fórmula molecular C8H11NO
Peso molecular (g/mol) 137.182
Número MDL MFCD00064404
Clave InChI IJXJGQCXFSSHNL-MRVPVSSYSA-N
Sinónimo s-+-2-phenylglycinol, s-2-phenylglycinol, s-2-amino-2-phenylethanol, s-phenylglycinol, h-phenylglycinol, 2s-2-amino-2-phenylethanol, 2s-2-amino-2-phenylethan-1-ol, l-2-phenylglycinol, h-phg-ol
PubChem CID 134797
Nombre IUPAC (2S)-2-amino-2-feniletanol
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(CO)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-(+)-2-Phenylglycinol
Espectro infrarrojo Auténtico
Color Blanco a amarillo
Envase Frasco de vidrio
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Rotación específica + 25.50
Condición de rotación específica + 25.50 (20.00°C c=6,CH3OH)
Punto de fusión 75.0°C to 79.0°C
Cantidad 1 g
Forma física Polvo cristalino
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Fórmula lineal C6H5CH(NH2)CH2OH
Formula Weight (peso de la fórmula) 137.18
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
RU– Solo para uso en investigación