Learn More
(S)-(+)-2-fenilglicinol, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11358006
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11358006 1 g 1 g
11368006 5 g 5 g
11378006 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11358006 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L13265.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 20989-17-7 | C8H11NO | 137.182 g/mol
(S)-(+)-2-Phenylglycinol is used in the synthesis of chiral, unsymmetrical bisoxazolines. It is used as a reagent for the resolution of acids via the easily hydrolyzed amides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El (S)-(+)-2-fenilglicinol se utiliza en la síntesis de bisoxazolinas quirales y asimétricas. Se utiliza como reactivo para la resolución de ácidos a través de amidas fácilmente hidrolizadas.
Solubilidad
Soluble en cloroformo, dimetilsulfóxido y metanol. Solubilidad limitada en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Es sensible al aire. Incompatible con los agentes oxidantes. Almacenar a -20 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 20989-17-7
Fórmula molecular C8H11NO
Peso molecular (g/mol) 137.182
Número MDL MFCD00064404
Clave InChI IJXJGQCXFSSHNL-MRVPVSSYSA-N
Sinónimo s-+-2-phenylglycinol, s-2-phenylglycinol, s-2-amino-2-phenylethanol, s-phenylglycinol, h-phenylglycinol, 2s-2-amino-2-phenylethanol, 2s-2-amino-2-phenylethan-1-ol, l-2-phenylglycinol, h-phg-ol
PubChem CID 134797
Nombre IUPAC (2S)-2-amino-2-feniletanol
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(CO)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-(+)-2-Phenylglycinol
Punto de fusión 76°C to 78°C
Cantidad 1 g
Beilstein 3196190
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Soluble in chloroform,dimethylsulfoxide and methanol. Limited solubility in water.
Rotación óptica +30° (c=0.75 in 1N HCl)
Formula Weight (peso de la fórmula) 137.18
Porcentaje de pureza ≥98%