Learn More
Clorhidrato de éster metilo de (S)-(+)-2-fenilglicina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 12347153 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
12347153 50 g 50 g
12337153 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 12347153 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 442190500
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 15028-39-4 | C9H11NO2·ClH | 201.65 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 15028-39-4
Fórmula molecular C9H11NO2·ClH
Peso molecular (g/mol) 201.65
Clave InChI DTHMTBUWTGVEFG-QRPNPIFTSA-N
Sinónimo h-phg-ome.hcl, s-methyl 2-amino-2-phenylacetate hydrochloride, s-+-2-phenylglycine methyl ester hydrochloride, s-2-phenylglycine methyl ester hydrochloride, aminophenylacetic acid methyl ester, h-phg-ome hydrochloride, h-phg-ome hcl, d---alpha-phenylglycine methyl ester hydrochloride, methyl 2s-2-amino-2-phenylacetate hydrochloride, d-phenylglycine methyl ester hydrochloride
PubChem CID 11217910
Nombre IUPAC (2S)-2-amino-2-fenilacetato de metilo;clorhidrato
SMILES COC(=O)C(C1=CC=CC=C1)N.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-(+)-2-Phenylglycine methyl ester hydrochloride
Punto de fusión 200°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 50 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 201.65
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • (S)-(+)-2-Phenylglycine methyl ester hydrochloride
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2